3-(Pyrimidin-2-yl)benzaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR6164-1G OR6164-250MG OR6164-5G
APOSOR6164-1GEA 305 CHF
APOSOR6164-1G APOSOR6164-250MG APOSOR6164-5G
3-(Pyrimidin-2-yl)benzaldehyde 95%
3-(Pyrimidin-2-yl)benzaldehyde
Formel: C₁₁H₈N₂O
Melting Pt: 98…100 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08056283
CAS-Nummer: 263349-22-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III