4-(Pyrimidin-2-yl)benzaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR6161-1G OR6161-250MG
APOSOR6161-1GEA 336 CHF
APOSOR6161-1G APOSOR6161-250MG
4-(Pyrimidin-2-yl)benzaldehyde 95%
4-(Pyrimidin-2-yl)benzaldehyde
Formel: C₁₁H₈N₂O
Melting Pt: 108…109 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08056282
CAS-Nummer: 77232-38-3