3-Bromo-1-N-methylbenzene-1,2-diamine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
3-Bromo-N1-methylbenzene-1,2-diamine
OR61609-1G
OR61609-250MG
APOSOR61609-1GEA
449
CHF
APOSOR61609-1G
APOSOR61609-250MG
3-Bromo-1-N-methylbenzene-1,2-diamine
3-Bromo-1-N-methylbenzene-1,2-diamine
Formel:
C₇H₉BrN₂ MW: 201,07 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD12024390 CAS-Nummer: 1150617-55-2 |