3,4-Dibromiodbenzol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1,2-Dibromo-4-iodobenzene
OR61541-1G OR61541-25G OR61541-5G
APOSOR61541-1GEA 66.2 CHF
APOSOR61541-1G APOSOR61541-25G APOSOR61541-5G
3,4-Dibromiodbenzol 98%
3,4-Dibromiodbenzol
Formel: C₆H₃Br₂I
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09753707
CAS-Nummer: 909072-74-8