tert-Butyl-3-aminoazetidine-1-carboxylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 3-Amino-1-Boc-azetidine, tert-Butyl 3-aminoazetidine-1-carboxylate, 1-BOC-3-aminoazetidine
OR6152-25G OR6152-5G
APOSOR6152-25GEA 101 CHF
APOSOR6152-25G APOSOR6152-5G
tert-Butyl-3-aminoazetidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl-3-aminoazetidine-1-carboxylate
Formel: C₈H₁₆N₂O₂
MW: 172.23 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01861753
CAS-Nummer: 193269-78-2
UN: 2735
ADR: 8 III