Maleinsäureanhydrid
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 2,5-Furanedione
OR61510-100G OR61510-25G
APOSOR61510-100GEA 257 CHF
APOSOR61510-100G APOSOR61510-25G
Maleinsäureanhydrid
Maleinsäureanhydrid
Formel: C₄H₂O₃
MW: 98,06 g/mol
Siedepunkt: 202 °C
Melting Pt: 52…56 °C
Flash-Pt: 103 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005518
CAS-Nummer: 108-31-6
UN: 2215
ADR: 8,III