N-(2,4-Dichlorphenyl)-2-chloracetamid
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Chloro-N-(2,4-dichlorophenyl)acetamide, N-(Chloroacetyl)-2,4-dichloroaniline
OR6151-1G OR6151-5G
APOSOR6151-1GEA 213 CHF
APOSOR6151-1G APOSOR6151-5G
N-(2,4-Dichlorphenyl)-2-chloracetamid
N-(2,4-Dichlorphenyl)-2-chloracetamid
Formel: C₈H₆Cl₃NO
MW: 238,498 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00018888
CAS-Nummer: 6974-56-7