(S)-(-)-3-Acetylthio-2-methylpropionsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR61506-1G
OR61506-5G
APOSOR61506-1GEA
841
CHF
APOSOR61506-1G
APOSOR61506-5G
(S)-(-)-3-Acetylthio-2-methylpropionsäure 98%
(S)-(-)-3-Acetylthio-2-methylpropionsäure
Formel:
C₆H₁₀O₃S MW: 162.21 g/mol Siedepunkt: 131…132 °C/2.25mmHg Melting Pt: 5 °C Dichte: 1.178 g/cm³ (25 °C) Flash-Pt: >112.8 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
76497-39-7 EINECS: 278-480-8 UN: 3265 ADR: 8 II |