2,1,3-Benzothiadiazol-4-ylamin 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR6147-1G OR6147-5G
APOSOR6147-1GEA 52.2 CHF
APOSOR6147-1G APOSOR6147-5G
2,1,3-Benzothiadiazol-4-ylamin 95+%
2,1,3-Benzothiadiazol-4-ylamin
Formel: C₆H₅N₃S
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005810
CAS-Nummer: 767-64-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III