cis-4-Amino-1-methylcyclohexanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR61449-1G OR61449-5G
APOSOR61449-1GEA 310 CHF
APOSOR61449-1G APOSOR61449-5G
cis-4-Amino-1-methylcyclohexanol 97%
cis-4-Amino-1-methylcyclohexanol
Formel: C₇H₁₅NO
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18791201
CAS-Nummer: 177906-46-6
UN: 3259
ADR: 8,III