3,5-Dichloropicolinaldehyde 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3,5-Dichloropyridine-2-carboxaldehyde
OR61442-1G OR61442-5G OR61442-250MG
APOSOR61442-1GEA 81.9 CHF
APOSOR61442-1G APOSOR61442-5G APOSOR61442-250MG
3,5-Dichloropicolinaldehyde 96%
3,5-Dichloropicolinaldehyde
Formel: C6H3Cl2NO
MW: 176,0001 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09839149
CAS-Nummer: 471909-65-6