1,8-Dihydroxy-9,10-anthrachinon 98+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Dantron, Danthron, 1,8-Dihydroxyanthraquinone
OR61434-100MG OR61434-10G OR61434-25G
APOSOR61434-100MGEA 26.2 CHF
APOSOR61434-100MG APOSOR61434-10G APOSOR61434-25G
1,8-Dihydroxy-9,10-anthrachinon 98+%
1,8-Dihydroxy-9,10-anthrachinon
Formel: C₁₄H₈O₄
Melting Pt: 190…195 °C
Flash-Pt: >200 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001211
CAS-Nummer: 117-10-2
EINECS: 204-173-5