1,4-Dioxan 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR61424-1L OR61424-2.5L
APOSOR61424-1LEA 45.3 CHF
APOSOR61424-1L APOSOR61424-2.5L
1,4-Dioxan 99%
1,4-Dioxan
Formel: C₄H₈O₂
Siedepunkt: 100…102 °C
Melting Pt: 44540 °C
Dichte: 1.034 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 12 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006571
CAS-Nummer: 123-91-1
UN: 1165
ADR: 3,II