4-Chloro-5-methylpyrimidin-2-amine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR61403-1G
OR61403-5G
APOSOR61403-1GEA
99.3
CHF
APOSOR61403-1G
APOSOR61403-5G
4-Chloro-5-methylpyrimidin-2-amine 98%
4-Chloro-5-methylpyrimidin-2-amine
Formel:
C₅H₆ClN₃ Melting Pt: 184…185 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00725898 CAS-Nummer: 20090-58-8 |