5-Phenyl-1,3,4-oxadiazol-2-amine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR6135-1G OR6135-5G
APOSOR6135-1GEA 29.3 CHF
APOSOR6135-1G APOSOR6135-5G
5-Phenyl-1,3,4-oxadiazol-2-amine 97%
5-Phenyl-1,3,4-oxadiazol-2-amine
Formel: C₈H₇N₃O
Melting Pt: 237…242 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00126383
CAS-Nummer: 1612-76-6