Benzyl-3-oxo-1-pyrrolidincarboxylat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1-Benzyloxycarbonyl-3-pyrrolidone, 1-Carbobenzoxy-3-pyrrolidone, 1-Cbz-3-pyrrolidinone, 1-Cbz-3-pyrrolidone, Benzyl 3-oxopyrrolidine-1-carboxylate, 1-Benzyloxycarbonyl-3-pyrrolidinone, 1-Carbobenzoxy-3-pyrrolidinone
OR61344-10G OR61344-25G
APOSOR61344-10GEA 83.7 CHF
APOSOR61344-10G APOSOR61344-25G
Benzyl-3-oxo-1-pyrrolidincarboxylat 97%
Benzyl-3-oxopyrrolidine-1-carboxylate
Formel: C₁₂H₁₃NO₃
Dichte: 1.1897 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03001711
CAS-Nummer: 130312-02-6