3-Amino-1-N-Cbz-piperidine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR6134-10G OR6134-25G OR6134-5G
APOSOR6134-10GEA 166 CHF
APOSOR6134-10G APOSOR6134-25G APOSOR6134-5G
3-Amino-1-N-Cbz-piperidine 97%
3-Amino-1-N-Cbz-piperidine
Formel: C13H18N2O2
Lager Temperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 711002-74-3
UN: 1760
ADR: 8,III