2-Sulfobenzoesäure 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR61312-100G OR61312-25G OR61312-5G
APOSOR61312-100GEA 1270 CHF
APOSOR61312-100G APOSOR61312-25G APOSOR61312-5G
2-Sulfobenzoesäure 95%
2-Sulfobenzoesäure
Formel: C₇H₆O₅S
Melting Pt: 142 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 632-25-7
UN: 3261
ADR: 8,III