4-Brom-3-nitrobenzonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR61310-10G OR61310-1G OR61310-5G
APOSOR61310-10GEA 74.9 CHF
APOSOR61310-10G APOSOR61310-1G APOSOR61310-5G
4-Brom-3-nitrobenzonitril 98%
4-Brom-3-nitrobenzonitril
Formel: C₇H₃BrN₂O₂
MW: 227,02 g/mol
Melting Pt: 116…121 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00982006
CAS-Nummer: 89642-49-9