tert-Butyl-N,N-bis(2-hydroxyethyl)carbamate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: tert-Butyl bis(2-hydroxyethyl)carbamate, N-BOC-Diethanolamine
OR61309-100G
APOSOR61309-100GEA 119 CHF
APOSOR61309-100G
tert-Butyl-N,N-bis(2-hydroxyethyl)carbamate 97%
tert-Butyl-N,N-bis(2-hydroxyethyl)carbamate
Formel: C₉H₁₉NO₄
MW: 205,26 g/mol
Dichte: 1.085 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01862953
CAS-Nummer: 103898-11-9