5-Brombenzoxazol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 5-Bromobenzo[d]oxazole
OR61307-1G
APOSOR61307-1GEA 29.7 CHF
APOSOR61307-1G
5-Brombenzoxazol
5-Bromobenzoxazole
Formel: C₇H₄BrNO
MW: 198,0200 g/mol
Melting Pt: 37…40 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03095026
CAS-Nummer: 132244-31-6