3-Pyridazinamin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR6130-1G OR6130-5G
APOSOR6130-1GEA 26.2 CHF
APOSOR6130-1G APOSOR6130-5G
3-Pyridazinamin 97%
3-Aminopyridazine
Formel: C4H5N3
MW: 95,10 g/mol
Melting Pt: 168…172 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01529869
CAS-Nummer: 5469-70-5