6-Chloro-2-methoxy-3-nitropyridine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR61291-1G
OR61291-25G
OR61291-5G
APOSOR61291-1GEA
26.2
CHF
APOSOR61291-1G
APOSOR61291-25G
APOSOR61291-5G
6-Chloro-2-methoxy-3-nitropyridine 98%
6-Chloro-2-methoxy-3-nitropyridine
Formel:
C₆H₅ClN₂O₃ MW: 188,5700 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09033798 CAS-Nummer: 40851-91-0 |