4-Amino-2,6-dichlorpyrimidin 98+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2,6-Dichloropyrimidin-4-ylamine
OR6129-25G OR6129-5G
APOSOR6129-25GEA 31.4 CHF
APOSOR6129-25G APOSOR6129-5G
4-Amino-2,6-dichlorpyrimidin 98+%
4-Amino-2,6-dichloropyrimidine
Formel: C₄H₃Cl₂N₃
MW: 163,99 g/mol
Melting Pt: 258…267 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00038015
CAS-Nummer: 10132-07-7
EINECS: 233-369-3