N-Boc-L-alaninol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
Boc-L-Alaninol, Boc-Alaninol, (S)-2-(BOC-amino)-1-propanol
OR61273-100G
OR61273-25G
OR61273-5G
APOSOR61273-100GEA
95.8
CHF
APOSOR61273-100G
APOSOR61273-25G
APOSOR61273-5G
N-Boc-L-alaninol 95%
N-Boc-L-alaninol
Formel:
C₈H₁₇NO₃ MW: 175.2 g/mol Melting Pt: 59…62 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00043121 CAS-Nummer: 79069-13-9 |