3-Amino-1H-pyrazol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 3-Pyrazolamine, 3-AP, 1H-Pyrazol-3-amine, 3-Aminopyrazole
OR6125-100G OR6125-25G OR6125-5G
APOSOR6125-100GEA 87 CHF
APOSOR6125-100G APOSOR6125-25G APOSOR6125-5G
3-Amino-1H-pyrazol 97%
3-Amino-1H-pyrazole
Formel: C₃H₅N₃
Siedepunkt: 218 °C/122mmHg
Melting Pt: 33…39 °C
Flash-Pt: >110 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005236
CAS-Nummer: 1820-80-0
EINECS: 217-338-1
UN: 3263
ADR: 8,II