2-Butyl-5-nitrobenzoxazol
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(But-1-yl)-5-nitro-1,3-benzoxazole
OR61231-1G OR61231-10G OR61231-5G
APOSOR61231-1GEA 76.6 CHF
APOSOR61231-1G APOSOR61231-10G APOSOR61231-5G
2-Butyl-5-nitrobenzoxazol
2-Butyl-5-nitrobenzoxazole
Formel: C₁₁H₁₂N₂O₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD05663810
CAS-Nummer: 886360-98-1