2-Acetyl-5-bromo-2H-indazole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR61229-1G
OR61229-250MG
APOSOR61229-1GEA
219
CHF
APOSOR61229-1G
APOSOR61229-250MG
2-Acetyl-5-bromo-2H-indazole
2-Acetyl-5-bromo-2H-indazole
Formel:
C₉H₇BrN₂O Melting Pt: 133…135 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11100122 CAS-Nummer: 1195623-05-2 |