4-Chlorphenylharnstoff 98%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR61200-25GEA 184 CHF
APOSOR61200-25G
4-Chlorphenylharnstoff 98%
4-Chlorphenylharnstoff
Formel: C₇H₇ClN₂O
MW: 170,6 g/mol
Melting Pt: 205…205 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00014788
CAS-Nummer: 140-38-5