6-Aminonicotinamid 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR6120-10G OR6120-25G OR6120-5G
APOSOR6120-10GEA 330 CHF
APOSOR6120-10G APOSOR6120-25G APOSOR6120-5G
6-Aminonicotinamid 95+%
6-Aminonicotinamid
Formel: C₆H₇N₃O
Melting Pt: 245…248 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006327
CAS-Nummer: 329-89-5