EEDQ (Ethyl-N-(2-ethoxy-1,2-dihydrochinolin)carboxylat) 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Ethoxy-1-ethoxycarbonyl-1,2-dihydroquinoline, N-Ethoxycarbonyl-2-ethoxy-1,2-dihydroquinoline, Ethyl 2-ethoxyquinoline-1(2H)-carboxylate
OR61179-100G OR61179-500G OR61179-25G
APOSOR61179-100GEA 54.1 CHF
APOSOR61179-100G APOSOR61179-500G APOSOR61179-25G
EEDQ (Ethyl-N-(2-ethoxy-1,2-dihydrochinolin)carboxylat) 99%
EEDQ (Ethyl-N-(2-ethoxy-1,2-dihydrochinolin)carboxylat)
Formel: C₁₄H₁₇NO₃
MW: 247,29 g/mol
Siedepunkt: 125…128 °C/0.1mmHg
Melting Pt: 63…66 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00006703
CAS-Nummer: 16357-59-8