2-Methyl-10H-benzo[b]thieno[2,3-e][1,4]diazepin-4-amine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR61175-1G OR61175-5G
APOSOR61175-1GEA 29.3 CHF
APOSOR61175-1G APOSOR61175-5G
2-Methyl-10H-benzo[b]thieno[2,3-e][1,4]diazepin-4-amine hydrochloride
2-Methyl-10H-benzo[b]thieno[2,3-e][1,4]diazepin-4-amine hydrochloride
Formel: C₁₂H₁₂ClN₃S
Melting Pt: 283…285 °C
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD03411581
CAS-Nummer: 138564-60-0