3-Amino-3-(3-bromophenyl)oxetane hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR61147-1G
OR61147-5G
APOSOR61147-1GEA
1120
CHF
APOSOR61147-1G
APOSOR61147-5G
3-Amino-3-(3-bromophenyl)oxetane hydrochloride 97%
3-Amino-3-(3-bromophenyl)oxetane hydrochloride
Formel:
C₉H₁₁BrClNO Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD19381731 CAS-Nummer: 1332920-63-4 |