1-(3-Methoxyphenyl)cyclopropanecarboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR61138-1G
OR61138-100MG
OR61138-250MG
OR61138-5G
APOSOR61138-1GEA
105
CHF
APOSOR61138-1G
APOSOR61138-100MG
APOSOR61138-250MG
APOSOR61138-5G
1-(3-Methoxyphenyl)cyclopropanecarboxylic acid
1-(3-Methoxyphenyl)cyclopropanecarboxylic acid
Formel:
C₁₁H₁₂O₃ MW: 192,22 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00297151 CAS-Nummer: 74205-29-1 |