3-Chlor-5-nitrobenzonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR6111-1G OR6111-5G
APOSOR6111-1GEA 190 CHF
APOSOR6111-1G APOSOR6111-5G
3-Chlor-5-nitrobenzonitril 98%
3-Chlor-5-nitrobenzonitril
Formel: C₇H₃ClN₂O₂
MW: 182.57 g/mol
Melting Pt: 84…87 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00463805
CAS-Nummer: 34662-30-1