5-Brom-3-methoxy-2-pyrazinamin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
5-Bromo-3-methoxypyrazin-2-amine
OR61108-1G
OR61108-5G
APOSOR61108-1GEA
26.2
CHF
APOSOR61108-1G
APOSOR61108-5G
5-Brom-3-methoxy-2-pyrazinamin 98%
2-Amino-5-bromo-3-methoxypyrazine
Formel:
C₅H₆BrN₃O MW: 204,03 g/mol Melting Pt: 135…140 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD08275726 CAS-Nummer: 5900-13-0 |