2-Brompyrazin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR61107-1G
OR61107-5G
OR61107-25G
APOSOR61107-1GEA
43.6
CHF
APOSOR61107-1G
APOSOR61107-5G
APOSOR61107-25G
2-Brompyrazin 98%
2-Bromopyrazine
Formel:
C₄H₃BrN₂ Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD08275680 CAS-Nummer: 56423-63-3 |