(3-Chloropyrazin-2-yl)methylamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
2-(Aminomethyl)-3-chloropyrazine
OR61103-1G
OR61103-250MG
OR61103-5G
APOSOR61103-1GEA
453
CHF
APOSOR61103-1G
APOSOR61103-250MG
APOSOR61103-5G
(3-Chloropyrazin-2-yl)methylamine 95%
(3-Chloropyrazin-2-yl)methylamine
Formel:
C₅H₆ClN₃ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04038434 CAS-Nummer: 771581-15-8 |