2-Chlor-3-methoxypyrazin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR61101-1G
OR61101-250MG
APOSOR61101-1GEA
29.7
CHF
APOSOR61101-1G
APOSOR61101-250MG
2-Chlor-3-methoxypyrazin
2-Chloro-3-methoxypyrazine
Formel:
C₅H₅ClN₂O MW: 144.5600 g/mol Melting Pt: 31…32 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD02684324 CAS-Nummer: 40155-28-0 |