3-Chlor-2-hydrazinopyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR6108-100G
OR6108-25G
OR6108-5G
APOSOR6108-100GEA
289
CHF
APOSOR6108-100G
APOSOR6108-25G
APOSOR6108-5G
3-Chlor-2-hydrazinopyridin 98%
3-Chlor-2-hydrazinopyridin
Formel:
C₅H₆ClN₃ Melting Pt: 165…167 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01936479 CAS-Nummer: 22841-92-5 |