Methyl-6-chlorpicolinat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR61071-25G OR61071-5G
APOSOR61071-25GEA 36.1 CHF
APOSOR61071-25G APOSOR61071-5G
Methyl-6-chlorpicolinat
Methyl-6-chlorpicolinat
Formel: C₇H₆ClNO₂
Melting Pt: 93…94 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00155391
CAS-Nummer: 6636-55-1