3-Brom-5-nitroanisol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1-Bromo-3-methoxy-5-nitrobenzene
OR61069-25G OR61069-5G
APOSOR61069-25GEA 123 CHF
APOSOR61069-25G APOSOR61069-5G
3-Brom-5-nitroanisol 98%
3-Brom-5-nitroanisol
Formel: C₇H₆BrNO₃
MW: 232,0300 g/mol
Melting Pt: 85…88 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04112752
CAS-Nummer: 16618-67-0