Methyl trans-4-aminocyclohexanecarboxylate hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR61067-1G
OR61067-5G
APOSOR61067-1GEA
26.2
CHF
APOSOR61067-1G
APOSOR61067-5G
Methyl trans-4-aminocyclohexanecarboxylate hydrochloride
Methyl trans-4-aminocyclohexanecarboxylate hydrochloride
Formel:
C₈H₁₅NO₂ Melting Pt: 138…140 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08274538 CAS-Nummer: 61367-07-5 |