2,5-Dimethylthiazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR61055-1G OR61055-5G
APOSOR61055-1GEA 0 CHF
APOSOR61055-1G APOSOR61055-5G
2,5-Dimethylthiazole
2,5-Dimethylthiazole
Formel: C₅H₇NS
Siedepunkt: 148…153 °C
Dichte: 1,057 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00130120
CAS-Nummer: 4175-66-0