Ethyl-2-(4-isobutylphenyl)propionate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR61054-1G OR61054-250MG
APOSOR61054-1GEA 105 CHF
APOSOR61054-1G APOSOR61054-250MG
Ethyl-2-(4-isobutylphenyl)propionate 98%
Ethyl-2-(4-isobutylphenyl)propionate
Formel: C₁₅H₂₂O₂
MW: 234,34 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00869901
CAS-Nummer: 41283-72-1