3-Chlor-5-formylpyridin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 5-Chloro-pyridine-3-carbaldehyde, 5-Chloronicotinaldehyde
OR61039-1G OR61039-250MG OR61039-5G
APOSOR61039-1GEA 66.2 CHF
APOSOR61039-1G APOSOR61039-250MG APOSOR61039-5G
3-Chlor-5-formylpyridin
3-Chlor-5-formylpyridin
Formel: C₆H₄ClNO
MW: 141,56 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08457773
CAS-Nummer: 113118-82-4