2-Amino-5-phenylpyrazin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR61038-10G
OR61038-1G
OR61038-5G
APOSOR61038-10GEA
951
CHF
APOSOR61038-10G
APOSOR61038-1G
APOSOR61038-5G
2-Amino-5-phenylpyrazin 98%
2-Amino-5-phenylpyrazine
Formel:
C₁₀H₉N₃ MW: 171,1986 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD01646266 CAS-Nummer: 13535-13-2 |