3-Amino-6-brom-1-methyl-1H-indazol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
6-Bromo-1-methyl-1H-indazol-3-amine
OR61034-1G
OR61034-250MG
APOSOR61034-1GEA
136
CHF
APOSOR61034-1G
APOSOR61034-250MG
3-Amino-6-brom-1-methyl-1H-indazol
3-Amino-6-bromo-1-methyl-1H-indazole
Formel:
C₈H₈BrN₃ MW: 226,0700 g/mol Melting Pt: 134…136 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11847108 CAS-Nummer: 1214899-85-0 |