5-Bromo-2-methylbenzenesulphonyl chloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 5-Bromo-2-methylbenzene-1-sulphonyl chloride
OR61027-1G OR61027-250MG OR61027-5G
APOSOR61027-1GEA 71.5 CHF
APOSOR61027-1G APOSOR61027-250MG APOSOR61027-5G
5-Bromo-2-methylbenzenesulphonyl chloride 97%
5-Bromo-2-methylbenzenesulphonyl chloride
Formel: C₇H₆BrClO₂S
MW: 269,55 g/mol
Melting Pt: 33…35 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06655596
CAS-Nummer: 69321-56-8
UN: 1759
ADR: 8,III