8-Chlortetrazolo[1,5-a]pyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR6102-100MG OR6102-250MG
APOSOR6102-100MGEA 52.2 CHF
APOSOR6102-100MG APOSOR6102-250MG
8-Chlortetrazolo[1,5-a]pyridin 98%
8-Chlortetrazolo[1,5-a]pyridin
Formel: C₅H₃ClN₄
Melting Pt: 194…200 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00490111
CAS-Nummer: 40971-88-8